Cloruro de cetrimonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
411410050 411410250 411411000 411415000
ACRO411410050EA 43.6 EUR
ACRO411410050 ACRO411410250 ACRO411411000 ACRO411415000
Cloruro de cetrimonio 99%
Cloruro de cetrimonio
Formula: C₁₉H₄₂ClN
Pto. de fusión: 234 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011773
Núm. CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3)