Cloruro de cetrimonio ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
41861.06
41861.14
41861.22
41861.36
41861.06EA
38.1
EUR
41861.06
41861.14
41861.22
41861.36
Cloruro de cetrimonio ≥96%
Cloruro de cetrimonio
Purity: 96%
CAS No.: 112-02-7
Molecular Formula: C19H42ClN
Formula Weight: 320.00
Physical Form: Powder
Density: 0.968
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 3657974
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011773
Formula:
C₁₉H₄₂ClN Pto. de fusión: 234 °C Densidad: 0,968 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011773 Núm. CAS: 112-02-7 EINECS: 203-928-6 UN: 2923 ADR: 8,III |