Cloruro de tetradeciltrimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TTAC, Cloruro de tetradonio
L12484.06 L12484.14
L12484.06EA 47.6 EUR
L12484.06 L12484.14
Cloruro de tetradeciltrimetilamonio ≥98%
Cloruro de tetradeciltrimetilamonio
Purity: 98% CAS No.: 4574-04-3 Molecular Formula: CH3(CH2)13N(CH3)3Cl Formula Weight: 291.95 Beilstein Reference: 3916572 MDL No.: MFCD00059968
Formula: C₁₇H₃₈ClN
MW: 291.95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059968
Núm. CAS: 4574-04-3
EINECS: 224-958-6