Tetrapropilamonio cloruro 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
420710250 420711000
ACRO420710250EA 132 EUR
ACRO420710250 ACRO420711000
Tetrapropilamonio cloruro 94%
Tetrapropilamonio cloruro
Formula: C₁₂H₂₈ClN
Pto. de fusión: 240…242 °C
Densidad: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038729
Núm. CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥92 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)