Tetrapropilamonio cloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de tetrapropilamonio
19379.06 19379.14
19379.06EA 60.3 EUR
19379.06 19379.14
Tetrapropilamonio cloruro ≥99%
Tetrapropilamonio cloruro
Purity: 99+% CAS No.: 5810-42-4 Molecular Formula: C12H28ClN Formula Weight: 221.87 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 240-242° Solubility: Soluble in water, acetone MDL No.: MFCD00038729
Formula: C₁₂H₂₈ClN
MW: 221.81 g/mol
Pto. de fusión: 240…242 °C
Densidad: 1.0334 g/cm³ (3 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038729
Núm. CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5