Tetrabutilamonio perclorato 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Perclorato de tetrabutilamonio

420140250 420141000 420145000
ACRO420140250EA 80.6 EUR
ACRO420140250 ACRO420141000 ACRO420145000
Tetrabutilamonio perclorato 98%
Tetrabutilamonio perclorato
Formula: C₁₆H₃₆ClNO₄
MW: 341.92 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038722
Núm. CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR