Tetrabutilamonio perclorato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de tetrabutilamonio
30801.14
30801.22
30801.88
30801.14EA
126
EUR
30801.14
30801.22
30801.88
Tetrabutilamonio perclorato ≥99%
Tetrabutilamonio perclorato
Purity: 99+%
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Formula:
C₁₆H₃₆ClNO₄ MW: 341.92 g/mol Pto. de fusión: 210…217 °C Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038722 Núm. CAS: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1481 ADR: 5.1 II |