Tetrabutilamonio perclorato electrochemical grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de tetrabutilamonio
43999.09
43999.18
43999.30
43999.09EA
70.3
EUR
43999.09
43999.18
43999.30
Tetrabutilamonio perclorato electrochemical grade
Tetrabutilamonio perclorato
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
Solubility: Soluble in ethanol. Very slightly soluble in water
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Suitable for use as a polarographic supporting electrolyte
Formula:
C₁₆H₃₆ClNO₄ MW: 341.92 g/mol Pto. de fusión: 210…217 °C Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038722 Núm. CAS: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1481 ADR: 5.1 II |