Tetrabutilamonio perclorato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Perclorato de tetrabutilamonio
M-Clarity™ quality level = MQ100
86893-10G 86893-50G
86893-10GEA 75.5 EUR
86893-10G 86893-50G
Tetrabutilamonio perclorato, Supelco®
Tetrabutilamonio perclorato
Formula: C₁₆H₃₆ClNO₄
MW: 341.92 g/mol
Pto. de fusión: 210
Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00038722
Núm. CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1481
ADR: 5.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86b14fe3ee2b3c9af25ca4c33f750c215f04938&vid=991ec1e3bd016ca01df035622e05e9a49b6846a7&prid=web&clid=SAPDAM