Tetrahexilamonio perclorato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
30830.06 30830.14 30830.22
30830.06EA 46.7 EUR
30830.06 30830.14 30830.22
Tetrahexilamonio perclorato
Tetrahexilamonio perclorato
CAS No.: 4656-81-9 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NClO4 Formula Weight: 454.13 Physical Form: Crystalline UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00043185
Formula: C₂₄H₅₂ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043185
Núm. CAS: 4656-81-9
EINECS: 225-095-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II