Tetrapentilamonio ioduro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14088.22
L14088.06
L14088.14
L14088.22EA
265
EUR
L14088.22
L14088.06
L14088.14
Tetrapentilamonio ioduro ≥98%
Tetrapentilamonio ioduro
Purity: 98%
CAS No.: 2498-20-6
Molecular Formula: C20H44IN
Formula Weight: 425.49
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 3917412
Formula:
C₂₀H₄₄IN Pto. de fusión: 135…139 °C Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041980 Núm. CAS: 2498-20-6 EINECS: 219-688-0 |