Nitrato de tetraetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
420310250 420310100
ACRO420310250EA 156 EUR
ACRO420310250 ACRO420310100
Nitrato de tetraetilamonio 99%
Nitrato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀N₂O₃
Pto. de fusión: >240 °C
Densidad: 1,1622 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041978
Núm. CAS: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %