Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio
352580250 352581000 352585000
ACRO352580250EA 99.2 EUR
ACRO352580250 ACRO352581000 ACRO352585000
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 98%
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato
Formula: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Pto. de fusión: 244…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011748
Núm. CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 247 °C
Elemental Analysis ≥97.5 %