Tetrabutilamonio hexafluorofosfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17196.22
A17196.14
A17196.36
A17196.22EA
237
EUR
A17196.22
A17196.14
A17196.36
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato ≥98%
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato
Purity: 98%
CAS No.: 3109-63-5
Molecular Formula: C16H36F6NP
Formula Weight: 387.44
Melting Point: 242-248°
MDL No.: MFCD00011748
Formula:
C₁₆H₃₆F₆NP Pto. de fusión: 242…248 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011748 Núm. CAS: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 UN: 3263 ADR: 8,III |