Tetrabutilamonio hexafluorofosfato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio
M-Clarity™ quality level = MQ100
86879-100G 86879-25G
86879-100GEA 559 EUR
86879-100G 86879-25G
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato, Supelco®
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato
Formula: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387,43 g/mol
Número MDL: MFCD00011748
Núm. CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a6b8d3ef60bb5119538704653475d6ba5ec238&vid=20e9eafeb25c4c542d3bb6bd54a9a073d303481c&prid=web&clid=SAPDAM