Hexafluorofosfato de tetraetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
16256.09
16256.18
16256.09EA
120
EUR
16256.09
16256.18
Hexafluorofosfato de tetraetilamonio ≥98%
Hexafluorofosfato de tetraetilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 429-07-2
Molecular Formula: (C2H5)4NPF6
Formula Weight: 275.23
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00043179
Formula:
C₈H₂₀F₆NP Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043179 Núm. CAS: 429-07-2 EINECS: 207-056-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |