Tetrapropilamonio perrutenato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
378390010 378392500
ACRO378390010EA 312 EUR
ACRO378390010 ACRO378392500
Tetrapropilamonio perrutenato
Tetrapropilamonio perrutenato
Formula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
MW: 351.43 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074914
Núm. CAS: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥27.7 %