Tetrapropilamonio perrutenato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
B24511.88
B24511.02
B24511.77
B24511.88EA
590
EUR
B24511.88
B24511.02
B24511.77
Tetrapropilamonio perrutenato ≥98%
Tetrapropilamonio perrutenato
Purity: 98%
CAS No.: 114615-82-6
Molecular Formula: C12H28NO4Ru
Formula Weight: 351.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 160° dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00074914
Formula:
C₁₂H₂₈NO₄Ru MW: 351.43 g/mol Pto. de fusión: 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00074914 Núm. CAS: 114615-82-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II |