Butilferroceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16719.09
A16719.18
A16719.09EA
72.5
EUR
A16719.09
A16719.18
Butilferroceno ≥98%
Butilferroceno
Purity: 98%
CAS No.: 31904-29-7
Molecular Formula: C14H18Fe
Formula Weight: 242.15
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₉Fe Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00001435 Núm. CAS: 31904-29-7 EINECS: 250-862-9 |