Ferroceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 75.8 EUR
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferroceno 98%
Ferroceno
Formula: C₁₀H₁₀Fe
Pto. Ebullición: 249 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 173…176 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001427
Núm. CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,04070
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %