Ferroceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
87202.18
87202.30
87202.A1
87202.18EA
41.5
EUR
87202.18
87202.30
87202.A1
Ferroceno ≥99%
Ferroceno
Purity: 99%
CAS No.: 102-54-5
Molecular Formula: C10H10Fe
Formula Weight: 186.04
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to orange
Odour: Characteristic
Melting Point: 173-174°
Boiling Point: 249°
Merck Reference: 14,4037
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001427
Formula:
C₁₀H₁₀Fe Pto. Ebullición: 249 °C Pto. de fusión: 173…174 °C Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001427 Núm. CAS: 102-54-5 EINECS: 203-039-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Índice Merck: 14,4037 |