Óxido de trifenilfosfina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140430250 140431000 140435000
ACRO140430250EA 33.6 EUR
ACRO140430250 ACRO140431000 ACRO140435000
Óxido de trifenilfosfina 99%
Óxido de trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅OP
MW: 278.29 g/mol
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 154…158 °C
Pto. de inflamación: 180
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002080
Núm. CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %