Óxido de trifenilfosfina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12455.14
A12455.22
A12455.36
A12455.14EA
30.2
EUR
A12455.14
A12455.22
A12455.36
Óxido de trifenilfosfina ≥99%
Óxido de trifenilfosfina
Purity: 99%
CAS No.: 791-28-6
Molecular Formula: C18H15OP
Formula Weight: 278.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 153-159°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 745854
MDL No.: MFCD00002080
Formula:
C₁₈H₁₅OP MW: 278.29 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C Pto. de fusión: 153…159 °C Densidad: 1.200 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002080 Núm. CAS: 791-28-6 EINECS: 212-338-8 |