Amonio dimolibdato (56,5% Mo)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dimolibdato de diamonio
12215.30 12215.A1 12215.18
12215.30EA 89.8 EUR
12215.30 12215.A1 12215.18
Amonio dimolibdato (56,5% Mo)
Amonio dimolibdato
CAS No.: 27546-07-2 Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00010882
Formula: H₈Mo₂N₂O₇
Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010882
Núm. CAS: 27546-07-2
EINECS: 248-517-2