Ácido molibdico ≥85% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
232084-100G 232084-500G
232084-100GEA 88.1 EUR
232084-100G 232084-500G
Ácido molibdico ≥85% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Ácido molibdico
Formula: H₂MoO₄
Pto. Ebullición: ~ 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036287
Núm. CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Índice Merck: 13,06262
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 85.0 %
Insoluble in Ammonia Solution Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %