Hexafluorofosfato de amonio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
202320250 202321000 202320050 202325000
ACRO202320250EA 127 EUR
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050 ACRO202325000
Hexafluorofosfato de amonio 99%, puro
Hexafluorofosfato de amonio
Formula: H₄F₆NP
MW: 163 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C (desc.)
Densidad: 2.18 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064642
Núm. CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,00557
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %