Hexafluorofosfato de amonio ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 16941-11-0
Molecular Formula: NH4PF6
Formula Weight: 163.00
Physical Form: Powder
Density: 2.180
Appearance: Colourless to white
Melting Point: 198°
Solubility: Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone, methanol, ethanol, methyl acetate
Merck Reference: 14,526
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00064642
Formula:
H₄F₆NP Pto. de fusión: 198 °C Densidad: 2,180 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064642 Núm. CAS: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,526 |