Hidrogenosulfato de amonio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio bisulfato, Amonio hidrogenosulfato
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 51.6 EUR
14485.14 14485.22 14485.36
Hidrogenosulfato de amonio ≥99.9% (metals basis)
Hidrogenosulfato de amonio
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Formula: H₅NO₄S
MW: 115.11 g/mol
Pto. Ebullición: 350
Pto. de fusión: 146.9 °C
Densidad: 1.787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051073
Núm. CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,00526