Hidrogenosulfato de amonio ≥98.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
09848-1KG 09848-25KG
09848-1KGEA 93.6 EUR
09848-1KG HONC09848-25KG
Hidrogenosulfato de amonio ≥98.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Hidrogenosulfato de amonio
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: H₅NO₄S
Pto. Ebullición: 350 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 121-145 °C
Densidad: 1,790 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051073
Núm. CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,00526
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm