Hexafluorotitanato de diamonio 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
194350100 194350500 194352500
ACRO194350100EA 76.9 EUR
ACRO194350100 ACRO194350500 ACRO194352500
Hexafluorotitanato de diamonio 99.99% (trace metals basis)
Hexafluorotitanato de diamonio
Formula: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010888
Núm. CAS: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %