Hexafluorotitanato de diamonio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
43192.22 43192.14 43192.36
43192.22EA 443 EUR
43192.22 43192.14 43192.36
Hexafluorotitanato de diamonio ≥99.99% (metals basis)
Ammonium hexafluorotitanate
Purity: 99.99% CAS No.: 16962-40-6 Molecular Formula: (NH4)2TiF6 Formula Weight: 197.95 Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00010888
Formula: H₈F₆N₂Ti
MW: 197,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010888
Núm. CAS: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III