Amonio metavanadato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194910500 194912500 194910010 194910050
ACRO194910500EA 53.2 EUR
ACRO194910500 ACRO194912500 ACRO194910010 ACRO194910050
Amonio metavanadato 99.5% para análisis
Amonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Densidad: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011430
Núm. CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,00572
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm