Amonio metavanadato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
10902.06
10902.14
10902.06EA
129
EUR
10902.06
10902.14
Amonio metavanadato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Amonio metavanadato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7803-55-6
Molecular Formula: NH4VO3
Formula Weight: 116.98
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,568
UN No.: 2859
MDL No.: MFCD00011430
Formula:
NH₄VO₃ MW: 116.98 g/mol Pto. de fusión: 200 °C (desc.) Densidad: 2.33 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011430 Núm. CAS: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 UN: 2859 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,568 |