Amonio metavanadato Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
1.01226.0100EA 124 EUR
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
Amonio metavanadato Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
MW: 116.98 g/mol
Pto. de fusión: 200
Densidad: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011430
Núm. CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,00572
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C (decomposition)
Molar Mass 116.97 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.3 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials