Dimetil sulfóxido, SupraSolv® para cromatografia de gases headspace, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01900.1000 1.01900.2500 1.01900.0500
1.01900.1000EA 107.1 EUR
1.01900.1000 1.01900.2500 1.01900.0500
Dimetil sulfóxido, SupraSolv® para cromatografia de gases headspace, Supelco®
Dimetil sulfóxido
SupraSolv® solvents for headspace gas chromatography are developed particularly for the analysis of residual
solvents in drug substances, excipients and drug products according to ICH, Ph. Eur. and USP - SupraSolv® headspace solvents are tested for all residual solvents defined by the ICH.
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/L (20 °C)
Molar Mass 18.4 °C
Bulk Density 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0%(V)
Density 1.10 g/cm³ (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation Concentration 8.0 g/m³ (20 °C)
Viscosity Kinematic 2.14 mm²/s