Disulfuro de di-terc-butilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Di-terc-butilo disulfuro
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 397 EUR
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Disulfuro de di-terc-butilo 98%
Disulfuro de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Pto. Ebullición: 198…204 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0.93 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008838
Núm. CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %