Sulfuro de diisopropilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21302.09
B21302.18
B21302.09EA
48.7
EUR
B21302.09
B21302.18
Sulfuro de diisopropilo ≥99%
Sulfuro de diisopropilo
Purity: 99%
CAS No.: 625-80-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4385
Odour: Stench
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1731257
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008895
Formula:
C₆H₁₄S Pto. Ebullición: 119…120 °C Densidad: 0,814 Pto. de inflamación: 7 °C (44 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008895 Núm. CAS: 625-80-9 EINECS: 210-911-7 ADR: 3,II |