Trisulfuro de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimetilo trisulfuro
H32913.06 H32913.14
H32913.06EA 107 EUR
H32913.06 H32913.14
Trisulfuro de dimetilo ≥98%
Trisulfuro de dimetilo
Purity: 98% CAS No.: 3658-80-8 Molecular Formula: C2H6S3 Formula Weight: 126.26 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.600 Odour: Stench Boiling Point: 165-175° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039808
Formula: C₂H₆S₃
MW: 126.27 g/mol
Pto. Ebullición: 165…175 °C
Densidad: 1.203
Pto. de inflamación: 52 °C (126 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039808
Núm. CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993