Perclorato de lantano (III) hexahidrato
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11641.14
11641.22
11641.14EA
55.2
EUR
11641.14
11641.22
Perclorato de lantano (III) hexahidrato
Perclorato de lantano (III) hexahidrato
CAS No.: 14017-46-0
Molecular Formula: La(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 545.35 (437.26anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00016159
Formula:
Cl₃LaO₁₂·6H₂O MW: 545,35 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016159 Núm. CAS: 36907-37-6 EINECS: 237-835-7 UN: 1481 ADR: 5.1,II |