Trinitrato de praseodimio hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Praseodimio (III) nitrato hexahidrato, Nitrato de praseodimio (III) hexahidrato
11240.14
11240.22
11240.14EA
193
EUR
11240.14
11240.22
Trinitrato de praseodimio hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de praseodimio hexahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 15878-77-0
Molecular Formula: Pr(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 435.01 (326.92anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149826
Formula:
N₃O₉Pr·6H₂O MW: 435,01 g/mol Pto. de fusión: 56 °C Densidad: 2,233 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149826 Núm. CAS: 15878-77-0 EINECS: 233-796-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III |