Trisulfuro de dicerio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41856.06 41856.14
41856.06EA 113 EUR
41856.06 41856.14
Trisulfuro de dicerio ≥99.9% (metals basis)
Trisulfuro de dicerio
Purity: 99.9% CAS No.: 12014-93-6 Molecular Formula: Ce2S3 Formula Weight: 376.43 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.02 Melting Point: 2100° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00016007
Formula: Ce₂S₃
Pto. de fusión: 2100 °C
Densidad: 5,02
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016007
Núm. CAS: 12014-93-6
EINECS: 234-603-7
UN: 3134
ADR: 4.3,III