Cerio (III) sulfato 99.9% REO basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trisulfato de dicerio
378660500 378662500
ACRO378660500EA 121 EUR
ACRO378660500 ACRO378662500
Cerio (III) sulfato 99.9% REO basis
Cerio (III) sulfato
Formula: Ce₂O₁₂S₃
MW: 568.42
Densidad: 2.89
Núm. CAS: 13454-94-9
EINECS: 236-644-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Titration Complexometric 46.0 to 50.0 % (Ce)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %