1-Bromo-2-naftol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
107160250 107161000
ACRO107160250EA 59.8 EUR
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Bromo-2-naftol 98%
1-Bromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 77…81 °C
Número MDL: MFCD00003869
Núm. CAS: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %