1-Bromo-2-naftol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
A18692.14
A18692.22
A18692.14EA
47.3
EUR
A18692.14
A18692.22
1-Bromo-2-naftol ≥97%
1-Bromo-2-naftol
Purity: 97%
CAS No.: 573-97-7
Molecular Formula: C10H7BrO
Formula Weight: 223.08
Melting Point: 76-81°
Beilstein Reference: 2044001
Formula:
C₁₀H₇BrO MW: 223,07 g/mol Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 76…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003869 Núm. CAS: 573-97-7 EINECS: 209-363-1 |