6-Bromo-2-naftol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107170250 107171000
ACRO107170250EA 66.3 EUR
ACRO107170250 ACRO107171000
6-Bromo-2-naftol 97%
6-Bromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇BrO
Pto. Ebullición: 200 - 205 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004081
Núm. CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)