6-Bromo-2-naftol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A18535.18 A18535.09
A18535.18EA 115 EUR
A18535.18 A18535.09
6-Bromo-2-naftol ≥97%
6-Bromo-2-naftol
Purity: 97% CAS No.: 15231-91-1 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 1100270
Formula: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Pto. Ebullición: 200…205 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004081
Núm. CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0