2-Hidroxi-1-naftaldehído tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
121601000 121605000
ACRO121601000EA 58.9 EUR
ACRO121601000 ACRO121605000
2-Hidroxi-1-naftaldehído tech.
2-Hidroxi-1-naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 192 °C (27 mmHg)
Pto. de fusión: >77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004005
Núm. CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Moist powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥77 °C (on dry basis)
Water 25 to 60 % (K.F.)
HPLC ≥93 % (on dry basis)