2-Hidroxi-1-naftaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
B23951.14
B23951.22
B23951.14EA
44.9
EUR
B23951.14
B23951.22
2-Hidroxi-1-naftaldehído 98%
2-Hidroxi-1-naftaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 708-06-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Odour: Odourless
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 191-193°/27mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004005
Formula:
C₁₁H₈O₂ MW: 172.18 g/mol Pto. Ebullición: 191…193 °C (27 mmHg) Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004005 Núm. CAS: 708-06-5 EINECS: 211-902-0 ADR: 9 III |