4-Cloro-1-naftol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
109550050 109550250 109551000
ACRO109550050EA 71.7 EUR
ACRO109550050 ACRO109550250 ACRO109551000
4-Cloro-1-naftol 97%
4-Cloro-1-naftol
Formula: ClC₁₀H₆OH
MW: 178,62 g/mol
Pto. Ebullición: 307 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003974
Núm. CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %