Ácido 1-hidroxi-2-naftoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050
149231000
ACRO149230050EA
24.1
EUR
ACRO149230050
ACRO149231000
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico 98%
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico
Formula:
C₁₁H₈O₃ MW: 188.18 g/mol Pto. Ebullición: 375 Pto. de fusión: 199…205 °C Pto. de inflamación: >150 °C |
Número MDL:
MFCD00003960 Núm. CAS: 86-48-6 EINECS: 201-674-0 Índice Merck: 13,04859 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to beige to grey-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 205 °C (Dec) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane) |